Learn More
DWK Life Sciences™ Columna Vigreux DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar, completa, con camisa de vidrio deslizante
Las columnas Vigreux se utilizan para la destilación fraccionada.
97.79€ - 109.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Destilación fraccionada; refrigeradores de laboratorio, condensación de gases y vapores |
---|---|
Material | Boro 3.3 |
Cantidad | 1 unidad |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10692252
|
DWK Life Sciences™
242407207 |
NS 29/32 | 450 mm |
101.00€ 97.79€ / cada uno Ahorro 3.21€ 3% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10019840
|
DWK Life Sciences™
242408709 |
NS 24/29 | 650 mm |
109.00€ 105.93€ / cada uno Ahorro 3.07€ 2% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10191941
|
DWK Life Sciences™
242408803 |
NS 29/32 | 650 mm |
109.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Las columnas Vigreux se utilizan en la destilación fraccionada para mejorar la separación de sustancias. Las hendiduras ligeramente anguladas hacia abajo aumentan considerablemente la superficie de contacto entre la fase gaseosa y el vidrio, es decir, la superficie de refrigeración.
- Cierre hermético gracias a la junta esmerilada estándar
- Con camisa de vidrio deslizante
Especificaciones
Destilación fraccionada; refrigeradores de laboratorio, condensación de gases y vapores | |
Boro 3.3 | |
1 unidad | |
Sí |