Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de reducción de vacío DURAN™, curvado, con 2 juntas esmeriladas estándar y conexión de manguera de plástico atornillada
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El adaptador de receptor forma parte, entre otras cosas, del conjunto de destilación. Este se conecta de manera descendente al final del condensador y guía el destilado en el matraz receptor.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Doblado
- Con dos juntas esmerilada estándar y conexión de manguera de plástico atornillada
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Destilación |
| Se adapta al D.I. de tubos (métrico) | 8,6 mm |
| Material | Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | NS 29/32 |