Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de reducción de vacío DURAN™, curvado, con 2 juntas esmeriladas estándar y conexión de manguera de plástico atornillada
Código de producto. 10069940 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10069940 NS 14/23 cada uno
10385191 NS 29/32 cada uno
10633792 NS 24/29 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10069940 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 241302105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El adaptador de receptor es adecuado para transferir el destilado del condensador al matraz receptor.
El adaptador de receptor forma parte, entre otras cosas, del conjunto de destilación. Este se conecta de manera descendente al final del condensador y guía el destilado en el matraz receptor.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Doblado
  • Con dos juntas esmerilada estándar y conexión de manguera de plástico atornillada
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Destilación
Se adapta al D.I. de tubos (métrico) 8,6 mm
Material Boro 3.3, PBT, polipropileno, silicona
Cantidad 1 unidad
Tamaño de rosca NS 14/23