Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de dos vías DURAN™, doble orificio oblicuo, completa con llave de vidrio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las válvulas patentadas DURAN™ se completan con los tapones de válvula patentados DURAN™ y son válvulas de 2 vías que se utilizan con frecuencia para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno). El tapón del grifo está fijado al manguito del grifo mediante un cierre de seguridad del grifo de 3 piezas. Recomendamos el uso de válvulas PRODURAN™ para requisitos de alta tasa de fuga.
- Grifo de 2 vías con tapón de grifo roscado
- El tapón del grifo está fijado al manguito del grifo mediante un cierre de seguridad del grifo de 3 piezas.
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 4 mm |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Material | Borosilicato 3.3, Polipropileno, Polypropylene |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 18.8 |
| Anchura (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío, por ejemplo, para la construcción de líneas de dirección (líneas de gas inerte al vacío y rastrillos de distribución de nitrógeno) |