Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes para reacción con tubos Duran con chaqueta termostática, válvula de extracción
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
Tamaño del tapón:
Conectores: GL15
Conectores: GL18
Altura (métrico):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación, brida de laboratorio LF y válvula de extracción. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 295 mm |
| Incluye | Camisa termostática, válvula de extracción |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Tamaño del tapón | Conectores: GL18 |