Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes para reacción con tubos Duran con chaqueta termostática, válvula de extracción
Código de producto. 10585314
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
Tamaño del tapón:
Conectores: GL15
Conectores: GL18
Altura (métrico):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) unitSize
10585314 1000 mL Conectores: GL18 360 mm cada uno
10224804 250 mL Conectores: GL18 275 mm cada uno
10317083 1000 mL Conectores: GL15 360 mm cada uno
10648550 2000 mL Conectores: GL18 375 mm cada uno
10763732 2000 mL Conectores: GL18 490 mm cada uno
11312503 500 mL Conectores: GL18 295 mm cada uno
11562294 3 L Conectores: GL15 440 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10585314 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 06030270
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente para reacción de vidrio con camisa termostática y válvula de extracción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación, brida de laboratorio LF y válvula de extracción. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) 360 mm
Incluye Camisa termostática, válvula de extracción
Tipo de producto Matraz de reacción
Forma Cilíndrico
Tamaño del tapón Conectores: GL18