Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Recipientes para reacción con tubos Duran con chaqueta termostática
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
4 L
Altura (métrico):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación y brida de laboratorio LF. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Altura (métrico) | 275 mm |
| Incluye | Chaqueta termoestática |
| Tipo de producto | Matraz de reacción |
| Forma | Cilíndrico |
| Forma del fondo | Plano |