Descripción
Las mangueras se pueden conectar a los equipos de laboratorio mediante boquillas de tubo DURAN™. Siempre existe riesgo de lesiones debido a la rotura del vidrio al desconectar las mangueras ajustadas de las olivas de vidrio. Por lo tanto, DWK recomienda el uso de roscas de vidrio DURAN™ con boquillas de plástico.
- Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 250/Paq. |
| Descripción del artículo | Para la fijación a varios equipos; instalación posible en diferentes equipos |
| Tipo | Tubo con conexiones |
| Tamaño de junta | 6 mm |