Learn More
DWK Life Sciences Tubo DURAN™ con dos conexiones de manguera
Código de producto. 15884508 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15884508 10 mm paquete de 250
15854508 6 mm paquete de 250
15864508 8 mm paquete de 500
15874508 7 mm paquete de 500
15961501 9 mm paquete de 250
15894508 11 mm paquete de 250
15804518 14 mm paquete de 125
15252109 12 mm paquete de 250
8 options
Código de producto. 15884508
Marca: DWK Life Sciences 286022403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para conectar a una amplia variedad de equipos.
Las mangueras se pueden conectar a los equipos de laboratorio mediante boquillas de tubo DURAN™. Siempre existe riesgo de lesiones debido a la rotura del vidrio al desconectar las mangueras ajustadas de las olivas de vidrio. Por lo tanto, DWK recomienda el uso de roscas de vidrio DURAN™ con boquillas de plástico.
  • Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250/Paq.
Descripción del artículo Para la fijación a varios equipos; instalación posible en diferentes equipos
Tipo Tubo con conexiones
Tamaño de junta 10 mm