Learn More
DWK Life Sciences Tubo DURAN™ con dos conexiones de manguera
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
Las mangueras se pueden conectar a los equipos de laboratorio mediante boquillas de tubo DURAN™. Siempre existe riesgo de lesiones debido a la rotura del vidrio al desconectar las mangueras ajustadas de las olivas de vidrio. Por lo tanto, DWK recomienda el uso de roscas de vidrio DURAN™ con boquillas de plástico.
- Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500/Paq. |
| Descripción del artículo | Para la fijación a varios equipos; instalación posible en diferentes equipos |
| Tamaño de junta | 8 mm |