Learn More
DWK Life Sciences Tubo DURAN™ con dos conexiones de manguera
Código de producto. 15854508 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15854508 6 mm paquete de 250
15864508 8 mm paquete de 500
15874508 7 mm paquete de 500
15961501 9 mm paquete de 250
15894508 11 mm paquete de 250
15884508 10 mm paquete de 250
15804518 14 mm paquete de 125
15252109 12 mm paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15854508 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286021004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para conectar a una amplia variedad de equipos.
Las mangueras se pueden conectar a los equipos de laboratorio mediante boquillas de tubo DURAN™. Siempre existe riesgo de lesiones debido a la rotura del vidrio al desconectar las mangueras ajustadas de las olivas de vidrio. Por lo tanto, DWK recomienda el uso de roscas de vidrio DURAN™ con boquillas de plástico.
  • Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 250/Paq.
Descripción del artículo Para la fijación a varios equipos; instalación posible en diferentes equipos
Tipo Tubo con conexiones
Tamaño de junta 6 mm