Learn More
DWK Life Sciences Tubo DURAN™ con rosca, con rosca DIN y cono esmerilado estándar
Código de producto. p-7189338 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
GL 14, con cono NS 19/26
GL 14, con cono NS 24/29
GL 14, con cono NS 29/32
GL 18, con cono NS 14/23
GL 18, con cono NS 19/26
GL 18, con cono NS 24/29
GL 18, con cono NS 29/32
GL 25, con cono NS 19/26
GL 25, con cono NS 24/29
GL 25, con cono NS 29/32
GL 32, con cono NS 24/29
GL 32, con cono NS 29/32
GL 14, con cono NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
15395817 GL 18, con cono NS 14/23 paquete de 10
13427467 GL 14, con cono NS 14/23 cada uno
13595370 GL 14, con cono NS 19/26 paquete de 10
15222009 GL 14, con cono NS 29/32 paquete de 10
15305827 GL 18, con cono NS 29/32 paquete de 10
15282009 GL 25, con cono NS 29/32 paquete de 10
15292009 GL 32, con cono NS 29/32 paquete de 10
15242009 GL 18, con cono NS 19/26 paquete de 10
15272009 GL 25, con cono NS 24/29 paquete de 10
11639978 GL 32, con cono NS 24/29 paquete de 10
12799696 GL 18, con cono NS 24/29 paquete de 10
15656935 GL 25, con cono NS 19/26 paquete de 10
12789696 GL 14, con cono NS 24/29 paquete de 10
13 options
Código de producto. 15395817
Marca: DWK Life Sciences 248416109
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo roscado con rosca y junta esmerilada estándar permite la unión de varios componentes de vidrio.
Este tubo roscado tiene una rosca y una junta esmerilada estándar. Los componentes de un equipo pueden conectarse a través de ambos extremos y, por tanto, conectarse entre sí.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Con rosca DIN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Tubo con roscas
Tipo Tamaño no DIN
N.º de junta cónica estándar GL 18, con cono NS 14/23