Learn More
DWK Life Sciences Tubo DURAN™ con rosca, con rosca DIN y cono esmerilado estándar
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
GL 14, con cono NS 19/26
GL 14, con cono NS 24/29
GL 14, con cono NS 29/32
GL 18, con cono NS 14/23
GL 18, con cono NS 19/26
GL 18, con cono NS 24/29
GL 18, con cono NS 29/32
GL 25, con cono NS 19/26
GL 25, con cono NS 24/29
GL 25, con cono NS 29/32
GL 32, con cono NS 24/29
GL 32, con cono NS 29/32
GL 14, con cono NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Este tubo roscado tiene una rosca y una junta esmerilada estándar. Los componentes de un equipo pueden conectarse a través de ambos extremos y, por tanto, conectarse entre sí.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Con rosca DIN
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Descripción del artículo | Tubo con roscas |
| Tipo | Tamaño no DIN |
| N.º de junta cónica estándar | GL 25, con cono NS 19/26 |