Learn More
DWK Life Sciences Tubo DURAN™ con rosca, con rosca DIN y cono esmerilado estándar
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Este tubo roscado tiene una rosca y una junta esmerilada estándar. Los componentes de un equipo pueden conectarse a través de ambos extremos y, por tanto, conectarse entre sí.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Con rosca DIN
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Descripción del artículo | Tubo con roscas |
| N.º de junta cónica estándar | GL 18, con cono NS 29/32 |