Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con cuello triple DURAN™, con junta esmerilada estándar, cuellos laterales paralelos
Código de producto. 10408962 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta cónica estándar:
Cuellos laterales paralelos NS 14/23
Cuellos laterales paralelos NS 19/26
Cuellos laterales paralelos NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10408962
Marca: DWK Life Sciences 241854607
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los sedimentos de varios cuellos se utilizan para destilación, fracción y reacciones de todo tipo.
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Cuellos laterales paralelos
  • Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
  • La geometría permite un calentamiento muy uniforme
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 105 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; tamaños de volumen de 250 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 500 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 29/32), 1000 ml (NS 29/32) y 2000 ml (NS 29/32) no se ajustan a la norma DIN ISO
N.° por paquete 1/paq.
Tipo de producto Sin tamaño DIN/ISO
Junta cónica estándar Cuellos laterales paralelos NS 14/23
Esterilizables en autoclave Autoclavable