Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con cuello triple DURAN™, con junta esmerilada estándar, cuellos laterales en ángulo
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
Cuello central NS 24/29
Cuello central NS 29/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- cuellos laterales en ángulo
- Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- La geometría permite un calentamiento muy uniforme
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 64 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Destilación; extracción; conexión con otros recipientes de vidrio; calentamiento; adecuado para baños de calentamiento y mantas calefactoras |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Junta cónica estándar | Cuello central NS 29/32 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |