Learn More
Beschreibung
El par es la fuerza de rotación aplicada durante la colocación o retirada de un tapón de un frasco. El par de colocación correcto para un tapón de frasco es muy importante, ya que afecta a la integridad del sellado. Un apriete excesivo puede hacer que algunas partes del tapón soporten más presión que otras, lo que podría dar lugar a un sellado inadecuado. Por otro lado, si se aplica un par de apriete muy bajo, el recipiente puede tener fugas o el cierre puede desenroscarse fácilmente. Si se aplica el par de apriete correcto, se proporcionará un sellado integral en las condiciones de temperatura, humedad y carga especificadas.
- Permite un cierre preciso de los tapones DURAN™ GL 25, 32 y 45 con los pares de apriete recomendados
- El tamaño y el tipo de rosca del tapón están grabados permanentemente en el superficie superior
- Adecuados para uso en sala limpia
- Código específico del lote grabado para certificación
- El orificio hembra se ajusta al tamaño de llave de 6 mm (1/4 pulg) estándar del sector
- Mecanizado a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia EN AW-7075
- Fabricado con componentes de Alemania
Spezifikation
Spezifikation
| Tamaño de la unidad | 6,35 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de PP GL 25 |
| Material | Aluminio |
| Color | Plata |
| Diámetro interior (métrico) | 29,5 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cierre de los tapones roscados GL de los frascos de vidrio de DURAN™ al par correcto; apertura o cierre más fácil de los frascos de vidrio de laboratorio con una llave |
| Altura (métrico) | 8 mm, 15 mm; total:23 mm |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.