Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de reacción de fondo redondo de tres cuellos Duran™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
2000 mL
Diámetro exterior (métrico):
85 mm
166 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Matraces de reacción fabricados con vidrio DURAN™. Incluye dos cuellos laterales paralelos además del cuello principal, cada uno con juntas cónicas esmeriladas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12392 |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Estilo de cuello | Tres cuellos |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 166 mm |