Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de tres cuellos de fondo redondo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Matraces de destilación según DIN 12394 con dos cuellos en ángulo a 20°
- Matraces de reacción según DIN 12392 con dos cuellos paralelos a 90°
- Con etiquetas de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12394 |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
| Estilo de cuello | Tres cuellos |
| N.º por caja | 1 Unidad |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 64 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction