Learn More
DWK Life Sciences Tubo de ensayo DURAN™ con reborde granulado o plano
Código de producto. 10612781 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10612781 16 ml paquete de 100
10508121 6 ml paquete de 100
10716811 21 ml 100 PCS
10393411 32 ml 100 PCS
10403161 40 ml paquete de 100
10577731 2 ml paquete de 100
10445411 4 ml paquete de 100
10211721 17 ml paquete de 100
10038170 55 ml 50 PCS
10100551 70 ml 50 PCS
10068180 100 ml paquete de 50
10538311 8 ml 100 PCS
10493151 34 ml paquete de 100
11670029 9 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10612781 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 261311308
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los tubos de ensayo son una pieza cilíndrica universal de vidrio con fondo redondo que se utiliza en los laboratorios para, por ejemplo, reacciones químicas, pretratamientos o almacenamiento de pequeñas cantidades de líquido.
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
  • De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
  • Disponible con reborde granulado o plano
  • Con fondo redondo
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción De 0,8 a 1,0 mm de grosor
Capacidad (métrico) 16 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido
Cantidad 100/paq.
Con reborde Reborde plano
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 14 mm