Descripción
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
- De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
- Disponible con reborde granulado o plano
- Con fondo redondo
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | De 0,8 a 1,0 mm de grosor |
| Capacidad (métrico) | 4 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con | Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido |
| Cantidad | 100/paq. |
| Con reborde | Reborde granulado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |