Learn More
DWK Life Sciences Tubo de ensayo DURAN™ con reborde granulado
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
5 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
- De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
- Disponible con reborde granulado o plano
- Con fondo redondo
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | De 1,0 a 1,4 mm de grosor |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con | Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido |
| Cantidad | 50/paq. |
| Con reborde | Reborde granulado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |