Learn More
DWK Life Sciences Tubo de ensayo DURAN™ con reborde granulado
Código de producto. 10139970 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
5 ml
6 ml
8 ml
9 ml
16 ml
17 ml
21 ml
32 ml
34 ml
40 ml
55 ml
70 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10139970 8 ml paquete de 100
10252001 6 ml paquete de 100
10653531 40 ml 100 PCS
10343651 21 ml 100 PCS
10048190 16 ml paquete de 100
10088200 17 ml paquete de 100
10643531 34 ml paquete de 100
10120211 55 ml paquete de 50
10078260 70 ml paquete de 50
10272241 100 ml 50 PCS
10160111 32 ml paquete de 100
15679186 5 ml paquete de 100
10684091 4 ml 100 PCS
11660029 9 ml paquete de 100
14 options
Código de producto. 10139970
Marca: DWK Life Sciences 261301101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo son una pieza cilíndrica universal de vidrio con fondo redondo que se utiliza en los laboratorios para, por ejemplo, reacciones químicas, pretratamientos o almacenamiento de pequeñas cantidades de líquido.
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
  • De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
  • Disponible con reborde granulado o plano
  • Con fondo redondo
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción De 0,8 a 1,0 mm de grosor
Capacidad (métrico) 8 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido
Cantidad 100/paq.
Con reborde Reborde granulado
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 12 mm