Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™ SUPER DUTY, cuello ancho, con borde reforzado
Código de producto. 11860650 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11860650 100 ml 10 PCS
11870650 250 ml 10 PCS
13168076 500 ml paquete de 10
11639878 1000 ml paquete de 10
4 options
Código de producto. 11860650
Proveedor: DWK Life Sciences 212272402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los productos DURAN™ SUPER DUTY se caracterizan por una mayor resistencia mecánica lograda gracias al borde reforzado. Como resultado de esta modificación, se mejora la resistencia al impacto y se reduce significativamente el riesgo de rotura accidental.
La vida puede ser dura para el instrumental de vidrio de laboratorio, como vasos de precipitados, matraces y cilindros. La manipulación brusca y los procesos de laboratorio como el lavado automatizado pueden causar daños y roturas. Los productos DURAN™ SUPER DUTY fueron especialmente desarrollados para hacer frente mejor a la vida del laboratorio. Los productos DURAN™ SUPER DUTY se caracterizan por una mayor resistencia mecánica lograda gracias al borde reforzado. Como resultado de esta modificación, se mejora la resistencia al impacto y se reduce significativamente el riesgo de rotura accidental. Los productos DURAN™ SUPER DUTY aumentan la seguridad en el laboratorio y ayudan a minimizar el riesgo de lesiones. La mayor esperanza de vida de los productos SUPER DUTY significa que son más económicos de utilizar a largo plazo.
  • Mayor resistencia al impacto, estabilidad y resistencia mecánica conseguidas gracias al borde reforzado
  • Debido a la reducción del riesgo de rotura accidental, se minimiza el riesgo de lesiones y se aumenta la seguridad del usuario
  • Económicos gracias a una mayor vida útil y una excelente protección contra la corrosión
  • El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 64 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones exigentes; calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido; nota de aplicación: Para evitar roturas debido a la tensión térmica, se recomienda un calentamiento uniforme y lento de los productos SUPER DUTY
N.° por paquete 10/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable