Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitados DURAN™ SUPER DUTY, perfil bajo, con boquilla, con borde reforzado
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La vida puede ser dura para el instrumental de vidrio de laboratorio, como vasos de precipitados, matraces y cilindros. La manipulación brusca y los procesos de laboratorio como el lavado automatizado pueden causar daños y roturas. Los productos DURAN™ SUPER DUTY fueron especialmente desarrollados para hacer frente mejor a la vida del laboratorio. Los productos DURAN™ SUPER DUTY se caracterizan por una mayor resistencia mecánica lograda gracias al borde reforzado. Como resultado de esta modificación, se mejora la resistencia al impacto y se reduce significativamente el riesgo de rotura accidental. Los productos DURAN™ SUPER DUTY aumentan la seguridad en el laboratorio y ayudan a minimizar el riesgo de lesiones. La mayor esperanza de vida de los productos SUPER DUTY significa que son más económicos de utilizar a largo plazo.
- Mayor resistencia al impacto, estabilidad y resistencia mecánica conseguidas gracias al borde reforzado
- Debido a la reducción del riesgo de rotura accidental, se minimiza el riesgo de lesiones y se aumenta la seguridad del usuario
- Económicos gracias a una mayor vida útil y una excelente protección contra la corrosión
- Boquilla para un vertido limpio
- Escala blanca de fácil lectura con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones exigentes; calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido; nota de aplicación: Para evitar roturas debido a la tensión térmica, se recomienda un calentamiento uniforme y lento de los productos SUPER DUTY |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |