Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón, de caucho de bromobutilo, tapón recto, para frascos de laboratorio GL 25 y GL 45
El tapón de caucho de bromobutilo DURAN™ proporciona un cierre hermético al gas para todos los frascos de laboratorio GL 45.
20.25€ - 43.90€
Especificaciones
Color Gris
Material BIIR
Forma Recto
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de microorganismos anaerobios; almacenamiento de medios de cultivo aerobios; investigación de oxidación aerobia del metano (MOX); almacenamiento de materiales sensibles al oxígeno o a la humedad, como API; recubrimiento de nitrógeno; aplicaciones que requieren purga de gases o transferencia de muestras a través de una jeringa
Cantidad 10/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
15896921
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292062803
GL 45
43.90€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16404954
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
292061301
GL 25
20.25€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El tapón de caucho de bromobutilo DURAN™ proporciona un cierre hermético al gas para todos los frascos de laboratorio GL 25 y GL 45. El caucho bromobutilo es básicamente hermético a la mayor parte de los gases y asegura un entorno controlado para materiales sensibles al oxígeno. De esta manera el tapón tiene una utilidad excelente para mantener las condiciones de cultivos anaerobios. El caucho de bromobutilo permite realizar múltiples perforaciones con aguja, facilitando así la toma de muestras con jeringa.
  • El material de elastómero cumple los requisitos de la EP 3.2.9 Tipo I análisis químico y prueba de penetración
  • El cierre hermético al gas proporciona un ambiente controlado en la botella
  • Certificado de Conformidad (CoC)
  • Múltiples pinchazos que permiten un fácil acceso al contenido con una jeringa
  • Material elástico para un cierre eficaz y un autosellado fiable después de la perforación con la aguja con mayor facilidad
  • El material está prácticamente libre de materiales orgánicos que puedan filtrarse en el medio de incubación
  • Forma del tapón y propiedades del material optimizadas para ajustarse en frascos GL 45 DURAN™ de 100 a 20.000 ml
  • Amplio margen de temperatura de uso: de -50 °C a +121 °C
  • Apto para la esterilización en autoclave/a vapor a 121 °C durante 20 minutos
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Recto
10/Paq.
BIIR
Cultivo de microorganismos anaerobios; almacenamiento de medios de cultivo aerobios; investigación de oxidación aerobia del metano (MOX); almacenamiento de materiales sensibles al oxígeno o a la humedad, como API; recubrimiento de nitrógeno; aplicaciones que requieren purga de gases o transferencia de muestras a través de una jeringa