Learn More
DWK Life Sciences Agitador DURAN™, superficies de contacto de PP / PTFE / PEEK / acero inoxidable
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El agitador está indicado para los más sencillos procesos de mezcla. La varilla agitadora se puede ajustar en la posición óptima para los frascos DURAN™ GL 45 de 500 o 1000 ml. Se puede utilizar con agitadores magnéticos estándar hasta con un máximo de 500 rpm. Se obtiene una mezcla notablemente mejor frente a las varillas agitadoras magnéticas estándar. El conector de dos puertos GL 14 es compatible con los sistemas de conexión modulares DURAN™; los tubos de diámetros de entre 1,6 mm a 6,0 mm se pueden utilizar para añadir o extraer líquido o gas. Totalmente esterilizable en autoclave. Las partes en contacto con el medio cumplen con los requisitos de la FDA. Disponible con o sin frasco.
- La varilla agitadora se puede ajustar en la posición óptima para frascos DURAN™ GL 45 de 500 o 1000 ml
- Compatible con tubos semirrígidos de diámetro exterior de 1,6 a 6,0 mm para la adición o extracción de líquidos o gas
- Se utiliza con agitadores magnéticos estándar de hasta 500 rpm y permite una mezcla claramente mejorada
- Totalmente compatible con los sistemas conectores DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Descripción | Agitador GL 45, incl. Frascos DURAN GL 45 de 1000 ml , agitador magnético plegable y tapón GL 45 de PP con 2 puertos GL 14, 2 tapones GL 14 de PBT rojos |
| Para utilizar con (aplicación) | Biorreactor simple, de bajo coste; agitador sencillo de flujo continuo; mezcla de líquidos;muestras o reactivos; fotobiorreactor |
| Material | Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), PEEK, Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |