Descripción
La junta cónica esmerilada es la junta más común en la ingeniería de equipos de vidrio. Los manguitos DURAN™, esmerilados, cumplen con la forma E de la norma DIN 12249 en su diseño y cumplen con requisitos más altos de rugosidad de la superficie. Esto reduce la necesidad de moler grasa y el riesgo de atascos. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
- De conformidad con la forma E de la norma DIN 12249
- Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
- La superficie más fina reduce el riesgo de atasco de los cortes
- Reducción de la necesidad de grasa
- Tasa de fuga muy baja
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tipo | Acabada |
| Tamaño de junta | 17 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |