Learn More
DWK Life Sciences Toma estándar DURAN™, acabada
Código de producto. 15844828 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15844828 40 mm paquete de 10
12028184 33 mm cada uno
15864828 50 mm paquete de 10
15814818 22 mm paquete de 50
15854808 17 mm paquete de 50
15814808 15 mm paquete de 50
15884798 10 mm paquete de 10
10569381 110 mm cada uno
15894798 13 mm paquete de 50
12888041 28 mm paquete de 50
10717691 46 mm cada uno
15884828 54 mm paquete de 10
15894828 58 mm paquete de 10
15804838 65 mm paquete de 10
15814838 75 mm paquete de 5
15824838 90 mm paquete de 5
15874798 8 mm paquete de 10
17 options
Código de producto. 15844828
Marca: DWK Life Sciences 286559207
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una conexión rígida y de soporte automático.
La junta cónica esmerilada es la junta más común en la ingeniería de equipos de vidrio. Los manguitos DURAN™, esmerilados, cumplen con la forma E de la norma DIN 12249 en su diseño y cumplen con requisitos más altos de rugosidad de la superficie. Esto reduce la necesidad de moler grasa y el riesgo de atascos. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
  • De conformidad con la forma E de la norma DIN 12249
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • La superficie más fina reduce el riesgo de atasco de los cortes
  • Reducción de la necesidad de grasa
  • Tasa de fuga muy baja
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tipo Acabada
Tamaño de junta 40 mm
Grosor de la pared (métrico) 2,3 mm