Learn More
DWK Life Sciences Toma estándar DURAN™, acabada
Código de producto. 15814838 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
paquete de 50
Código de producto. 15814838
Marca: DWK Life Sciences 286565806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una conexión rígida y de soporte automático.
La junta cónica esmerilada es la junta más común en la ingeniería de equipos de vidrio. Los manguitos DURAN™, esmerilados, cumplen con la forma E de la norma DIN 12249 en su diseño y cumplen con requisitos más altos de rugosidad de la superficie. Esto reduce la necesidad de moler grasa y el riesgo de atascos. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
  • De conformidad con la forma E de la norma DIN 12249
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • La superficie más fina reduce el riesgo de atasco de los cortes
  • Reducción de la necesidad de grasa
  • Tasa de fuga muy baja
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5/Paq.
Descripción del artículo Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tipo Acabada
Tamaño de junta 75 mm
Grosor de la pared (métrico) 3,2 mm