Learn More
DWK Life Sciences Toma estándar DURAN™, doble, acabada
Código de producto. 15844838 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
18 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15844838 22 mm paquete de 50
15971611 18 mm paquete de 50
2 options
Código de producto. 15844838
Marca: DWK Life Sciences 286571608
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para una conexión rígida y de soporte automático.
Los núcleos dobles DURAN™, esmerilados, son un tipo antiguo y menos común de diseño de conformidad con la forma C de la norma DIN 12249. Su principal propósito es ahorrar material.
  • De conformidad con la forma C de la norma DIN 12249
  • El artículo de vidrio con dos manguitos permite ahorrar material
  • Tasa de fuga muy baja
  • Reducción de la necesidad de grasa
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 22 mm
Grosor de la pared (métrico) 1,8 mm