Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hembra doble, esmerilado por abrasión mediante diamante
Código de producto. p-7189159 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
18 mm
28 mm
34 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Código de producto. 10131411
Marca: DWK Life Sciences 286573309
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para una unión rígida, autoportante y con requisitos menos estrictos.
Los manguitos dobles DURAN™ DG no están esmerilados de conformidad con la norma DIN 12249 y representan la alternativa rentable a los núcleos DURAN™.
  • Corte de diamante (calidad de corte más grueso, más profundidad de rugosidad)
  • Alternativa rentable a los manguitos DURAN™ (no conforme a la norma DIN)
  • El artículo de vidrio con dos manguitos permite ahorrar material
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25/Pk.
Descripción del artículo Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 34 mm
Grosor de la pared (métrico) 2 mm