Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hembra doble, esmerilado por abrasión mediante diamante
Código de producto. 15834838 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
18 mm
28 mm
34 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15834838 18 mm paquete de 50
10131411 34 mm cada uno
15854838 28 mm paquete de 50
3 options
Código de producto. 15834838
Marca: DWK Life Sciences 286571205
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para una unión rígida, autoportante y con requisitos menos estrictos.
Los manguitos dobles DURAN™ DG no están esmerilados de conformidad con la norma DIN 12249 y representan la alternativa rentable a los núcleos DURAN™.
  • Corte de diamante (calidad de corte más grueso, más profundidad de rugosidad)
  • Alternativa rentable a los manguitos DURAN™ (no conforme a la norma DIN)
  • El artículo de vidrio con dos manguitos permite ahorrar material
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 18 mm
Grosor de la pared (métrico) 1,8 mm