Learn More
DWK Life Sciences Toma estándar DURAN™, esmerilado de diamante
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
La junta esmerilada cónica del manguito y el núcleo es una junta rígida con soporte automático. Los manguitos DURAN™ DG no están esmerilados de conformidad con la norma DIN 12249 y representan una alternativa rentable a los manguitos DURAN™. En principio, las juntas esmeriladas deben realizarse con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
- Corte de diamante (calidad de corte más grueso, más profundidad de rugosidad)
- Alternativa rentable a los manguitos DURAN™ (no conforme a la norma DIN)
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Uso en el rango de vacío alto; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 17 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |