Learn More
DWK Life Sciences Toma estándar DURAN™, esmerilado de diamante
Código de producto. 15824818 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 15824818
Marca: DWK Life Sciences 286541202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una conexión rígida y con soporte automático como una alternativa rentable.
La junta esmerilada cónica del manguito y el núcleo es una junta rígida con soporte automático. Los manguitos DURAN™ DG no están esmerilados de conformidad con la norma DIN 12249 y representan una alternativa rentable a los manguitos DURAN™. En principio, las juntas esmeriladas deben realizarse con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
  • Corte de diamante (calidad de corte más grueso, más profundidad de rugosidad)
  • Alternativa rentable a los manguitos DURAN™ (no conforme a la norma DIN)
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Paq.
Descripción del artículo Uso en el rango de vacío alto; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 22 mm
Grosor de la pared (métrico) 1,8 mm