Learn More
DWK Life Sciences Cono estándar DURAN™ con punta, acabado
Código de producto. 15894578 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15894578 6 mm paquete de 10
15911541 26 mm paquete de 50
15824588 13 mm paquete de 50
15844588 17 mm paquete de 50
15814588 11 mm paquete de 50
15874588 30 mm paquete de 10
15884588 40 mm paquete de 10
15804598 46 mm paquete de 10
10182121 22 mm cada uno
10429732 90 mm cada uno
15804588 8 mm paquete de 50
15894588 36 mm paquete de 10
15814598 50 mm paquete de 10
15824598 56 mm paquete de 10
15834598 65 mm paquete de 10
10489152 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 15894578 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 286163007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Corte de núcleo con extensión.
Los núcleos DURAN™ con salida cumplen con la forma G de la norma DIN 12249. El proceso tiene la función de un anillo de goteo. Evita que el líquido se derrame por la pared interior del recipiente. Para ello, la salida suele cortarse en ángulo y fusionarse. Al mismo tiempo, los medios no entran en contacto con la superficie del suelo engrasada. La salida adicional también se puede utilizar como punto de fijación para extensiones para diversos fines, por ejemplo, como tubería de entrada.
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • El drenaje adicional en la molienda permite un drenaje/una fuga de líquidos limpio/a sin humedecer la molienda.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo La salida adicional también se puede utilizar como punto de fijación para extensiones para diversos fines, por ejemplo, como tubería de entrada; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 6 mm
Grosor de la pared (métrico) 1,5 mm