Descripción
Los núcleos DURAN™ con salida cumplen con la forma G de la norma DIN 12249. El proceso tiene la función de un anillo de goteo. Evita que el líquido se derrame por la pared interior del recipiente. Para ello, la salida suele cortarse en ángulo y fusionarse. Al mismo tiempo, los medios no entran en contacto con la superficie del suelo engrasada. La salida adicional también se puede utilizar como punto de fijación para extensiones para diversos fines, por ejemplo, como tubería de entrada.
- Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
- El drenaje adicional en la molienda permite un drenaje/una fuga de líquidos limpio/a sin humedecer la molienda.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Descripción del artículo | La salida adicional también se puede utilizar como punto de fijación para extensiones para diversos fines, por ejemplo, como tubería de entrada; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 50 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 2,5 mm |