Learn More
Descrizione
La junta cónica esmerilada es la junta más común en la ingeniería de equipos de vidrio. Los núcleos esmerilados DURAN™ cumplen con la forma B de la norma DIN 12249 en su diseño y cumplen con requisitos más altos de rugosidad de la superficie. Esto reduce la necesidad de moler grasa y el riesgo de atascos. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
- De conformidad con la forma B de la norma DIN 12249
- Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
- La superficie más fina reduce el riesgo de atasco de los cortes.
- Reducción de la necesidad de grasa
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Specifica
Specifica
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 13 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,5 mm |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.