Learn More
DWK Life Sciences Cono estándar DURAN™, acabado
Código de producto. 10706941 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
4 mm
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
10706941 26 mm cada uno
15951531 13 mm paquete de 50
15864578 56 mm paquete de 10
15804568 17 mm paquete de 50
15844558 6 mm paquete de 10
15854558 11 mm paquete de 50
15804578 30 mm paquete de 50
10181601 90 mm cada uno
15941531 8 mm paquete de 50
15961531 22 mm paquete de 50
15834578 40 mm paquete de 10
15844578 36 mm paquete de 10
15854578 46 mm paquete de 10
10191981 50 mm paquete de 10
15874578 65 mm paquete de 10
10305211 80 mm cada uno
15834558 4 mm paquete de 10
17 options
Código de producto. 10706941
Marca: DWK Life Sciences 286157008
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para una conexión rígida y de soporte automático.
La junta cónica esmerilada es la junta más común en la ingeniería de equipos de vidrio. Los núcleos esmerilados DURAN™ cumplen con la forma B de la norma DIN 12249 en su diseño y cumplen con requisitos más altos de rugosidad de la superficie. Esto reduce la necesidad de moler grasa y el riesgo de atascos. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para juntas esmeriladas cónicas KECK™ son el complemento perfecto para asegurar la junta esmerilada cónica.
  • De conformidad con la forma B de la norma DIN 12249
  • Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
  • La superficie más fina reduce el riesgo de atasco de los cortes.
  • Reducción de la necesidad de grasa
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/Pk.
Descripción del artículo Instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 26 mm
Grosor de la pared (métrico) 2.0 mm