Learn More
DWK Life Sciences Cono estándar DURAN™, doble, acabado
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño de junta:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
Los núcleos dobles DURAN™, esmerilados, son un tipo antiguo y menos común de diseño de conformidad con la forma D de la norma DIN 12249. Su principal propósito es ahorrar material.
- De conformidad con la forma D de la norma DIN 12249
- Esmerilado (calidad de molienda más fina, menor profundidad de rugosidad)
- El artículo de vidrio con dos núcleos permite ahorrar material
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Descripción del artículo | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |
| Tamaño de junta | 17 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 1,8 mm |