Descripción
- Alta resistencia a las influencias químicas
- Excelente comportamiento térmico para un uso de hasta 140 °C
- Larga vida útil gracias a la mano de obra de alta calidad
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121 o 134 °C
- En varios tamaños de rosca, formas y colores
- Opcionalmente con cuello esmerilado o con abertura de cuello ancha
- Variantes con revestimiento protector disponibles
- Incluye tapón de rosca de PP azul
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Color | Clear |
| Descripción | Frasco de laboratorio DURAN |
| Material | De cristal |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL45 |
| Forma | Cuadrada |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |