Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales de pulverizador Duran™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo | Cabezal pulverizador |
| Junta cónica estándar | NS 14/23 |