Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezales de pulverizador Duran™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
12 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo | Cabezal pulverizador |
| Junta cónica estándar | NS 19/26 |