Learn More
DWK Life Sciences Junta esférica DURAN™, bola, pulida
Código de producto. 15834668 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
8 mm
12 mm
18 mm
24 mm
28 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15834668 24 mm paquete de 10
15814678 28 mm paquete de 10
15834658 12 mm paquete de 10
15894658 18 mm paquete de 10
10450113 48 mm cada uno
15874648 8 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 15834668
Marca: DWK Life Sciences 286326408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para conexiones flexibles sin grasa.
La versión no lijada de la junta esmerilada esférica DURAN™ solo sella el anillo de sellado. Básicamente, se encuentran disponibles 2 versiones de los anillos de sellado: - Anillos de silicona recubiertos con FEP - Anillos de sellado VITON El tamaño nominal está compuesto por el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada y, si procede, la anchura clara del diámetro de la tubería. Esta variante también permite conexiones flexibles, que se encuentran en el rango de ángulo de 10 a 15°.
  • Se pueden realizar conexiones flexibles de hasta 15° en función del tamaño del corte (ángulo ≥ estanquidad reducida)
  • Es posible trabajar sin grasa
  • Es posible una junta hermética gracias al uso de un anillo de sellado adicional.
  • El tamaño nominal describe el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada.
  • Sin soporte automático
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Para la producción de conexiones flexibles y sin grasa (posibilidad de alineación en 360°); instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta 24 mm
Grosor de la pared (métrico) 2,5 mm