Learn More
DWK Life Sciences Junta esférica DURAN™, bola, tamaño en pulgadas
Código de producto. 15894668 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
S 13/5
S 19/7
S 19/9
S 29/12
S 29/15
S 35/20
S 35/25
S 40/25
S 41/25
S 51/30
S 64/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
15894668 S 40/25 paquete de 10
15824668 S 35/20 paquete de 10
15854668 S 35/25 paquete de 10
15854658 S 29/12 paquete de 10
15884658 S 29/15 paquete de 10
15804678 S 41/25 paquete de 10
15834678 S 51/30 paquete de 10
10767111 S 64/40 cada uno
15911571 S 13/5 paquete de 50
15894648 S 19/7 paquete de 50
15824658 S 19/9 paquete de 50
11 options
Código de producto. 15894668
Marca: DWK Life Sciences 286327601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para juntas esmeriladas flexibles.
Las juntas esmeriladas esféricas DURAN™, de conformidad con las normas DIN 12244 y 12264, se utilizan para producir conexiones flexibles de hasta 15° (según el tamaño de la junta esmerilada). Desde un ángulo >5°, se espera una reducción de la estanquidad. El tamaño nominal está compuesto por el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada y, si procede, la anchura clara del diámetro de la tubería. Siempre deben usarse juntas esmeriladas con grasa esmerilada o manguitos de PTFE. Las pinzas para articulaciones con tornillo de bloqueo son la adición perfecta para asegurar la articulación.
  • Conforme a DIN 12244 y 12264
  • Se pueden realizar conexiones flexibles de hasta 15° en función del tamaño del corte (ángulo ≥ estanquidad reducida)
  • Mejor capacidad de desacople debido a la mayor flexibilidad de la junta esmerilada
  • El tamaño nominal describe el diámetro nominal de la junta esférica esmerilada.
  • Sin soporte automático
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Descripción del artículo Adecuada para aplicaciones de vacío; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
Tamaño de junta S 40/25
Grosor de la pared (métrico) 2 mm