Learn More
DWK Life Sciences Tapón de rosca agitador GLS 80™ de repuesto DURAN™
Código de producto. 10083534 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GLS 80
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
10083534 GLS 80 cada uno
1 options
Código de producto. 10083534
Marca: DWK Life Sciences 1200385
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador para laboratorio con frasco GLS 80™ fácil de usar con tubos conectores para usar con agitadores magnéticos.
El agitador DURAN™ es adecuado para los distintos procesos de mezcla en los laboratorios como, p. ej., la mezcla de líquidos o la disolución de sólidos. Los conectores integrados permiten incorporar otros medios al frasco durante el proceso de mezcla o también extraerlos. Los conectores integrados (2 de GL 14 y 2 de GL 18) permiten incorporar otros medios al frasco durante el proceso de mezcla, o también extraerlos. El conjunto del agitador es autoclavable y, por lo tanto, también puede ser utilizado en el ámbito de la biología. Con ayuda de los componentes del sistema de conexión GLS 80™ se pueden conectar frascos para medios adicionales (diámetro exterior del tubo: 1,6 a 12 mm) o aplicar una igualación de presiones estéril. Permite el uso de agitadores magnéticos convencionales estándar. La varilla agitadora variable se puede utilizar para frascos de vidrio de laboratorio DURAN™ GL 80™ ( de 1000 ml a 2000 ml) y permite una mezcla significativamente mejorada en comparación con las varillas agitadoras magnéticas estándar. El agitador es intercambiable y se puede usar hasta 500 rpm
  • La varilla agitadora se puede ajustar en la posición óptima para frascos DURAN™ GL 45 de 500, 1000 o 2000 ml
  • Los tubos semirrígidos con orificios de 1,6 a 6 mm se pueden utilizar para añadir o eliminar líquido o gas
  • Los conectores integrados (2 de GL 14 y 2 de GL 18) permiten incorporar otros medios al frasco durante el proceso de mezcla, o también extraerlos
  • Los agitadores magnéticos estándar de hasta 500 rpm permiten una mezcla mejorada en comparación con las varillas agitadoras
  • Totalmente compatible con los componentes de los sistemas conectores DURAN™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón de rosca de repuesto para reactor agitado GLS 80, PP, azul/gris
Para utilizar con (aplicación) Biorreactor simple, de bajo coste; agitador sencillo de flujo continuo; mezcla de líquidos; fotobiorreactor
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE), PEEK, Acero inoxidable
Cantidad 1 unidad
Tamaño de rosca (métrico) GLS 80
Acabado del cuello 20 mm