Learn More
DWK Life Sciences Tamiz de hendidura DURAN™
Código de producto. p-7189247 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
5 mm
48 mm
60 mm
73 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15874498 48 mm paquete de 10
10598991 120 mm cada uno
15231689 60 mm paquete de 10
15241689 73 mm paquete de 10
15251689 5 mm paquete de 5
5 options
Código de producto. 15874498
Marca: DWK Life Sciences 213403108
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con filtros de membrana o de papel
Las placas de criba ranuradas DURAN™ actúan como superficies de soporte para el filtro (por ejemplo, filtro de membrana o de papel), por ejemplo, en el caso de los embudos buechner.
  • Soporte para filtros de membrana o de papel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tamaño de rosca GL14
Material Vidrio borosilicatado 3.3
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para filtración gruesa sin medio de filtrado adicional; filtración
Porosidad 2
Cantidad 10
Diámetro (métrico) 48 mm