Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave hueca con mango de vidrio
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Tamaño del tapón:
NS 12.5
NS 14.5
NS 18.8
NS 21.5
NS 24
NS 29.2
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
paquete de 50
Descripción
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapón hueco DURAN™ son adecuadas para trabajar con cambios de temperatura y requisitos de mayor estanqueidad.
- Manguito de la válvula de cierre esmerilado con tapón de vidrio hueco y mango de vidrio
- Alta estanquidad
- Conicidad 1:10
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 8 mm |
| Diámetro (métrico) | 15 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 24 |
| Anchura (métrico) | 1,8 mm |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuando se trabaja con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |