Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave hueca con mango de vidrio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapón hueco DURAN™ son adecuadas para trabajar con cambios de temperatura y requisitos de mayor estanqueidad.
- Manguito de la válvula de cierre esmerilado con tapón de vidrio hueco y mango de vidrio
- Alta estanquidad
- Conicidad 1:10
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 4 mm |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 18.8 |
| Anchura (métrico) | 1,5 mm |
| N.° por paquete | 25/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuando se trabaja con cambios de temperatura y requisitos de estanquidad más altos; instalación en equipos y dispositivos de vidrio |