Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de una vía DURAN™, completa con llave DURAN™ con ranura
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapones de grifo ranurados DURAN™ son grifos de cierre en las que el tapón de grifo ranurado DURAN™ se fija mediante la junta tórica.
- Manguito de la válvula de cierre esmerilado completo con tapón ranurado DURAN™
- Fijación del tapón del grifo mediante una junta tórica
- Conicidad 1:10
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de tapón | 8 mm |
| Diámetro (métrico) | 15 mm |
| Material | Boro 3.3 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Tamaño del tapón | NS 24 |
| Anchura (métrico) | 1,8 mm |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |